Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 roll | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
14111500
NACRES:
SB.54
6810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
chart type 0-100
packaging
pkg of 25 roll
manufacturer/tradename
Kipp & Zonen XR-9, WESTRONICS
chart paper L × W
66 ft × 230 mm
compatibility
for use with Kipp & Zonen BD 40/41
General description
The main purpose of a recorder is to record electrical and non-electrical quantity as a function of time. Graphic recorders use elementary rudiments like chart paper for displaying and storing the physical quantity and pen for marking the variation in physical quantity. Chart paper is passed through the recorder at a constant rate. The recorder itself becomes a device for measuring retention time. A certain number of inches or centimetres of chart paper corresponds to a certain number of minutes.
Application
Analog signal from the chromatograph may be connected to a recorder with chart paper operating at a speed of 5 min/in. during an analysis performed to measure Glutethimide concentrations in the serum and cerebrospinal fluid (CSF) using gas chromatography.[1]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chart Paper for Recorder
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?