Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
14111500
NACRES:
SB.54
8530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
chart type black thermal
packaging
pkg of 10 ea
manufacturer/tradename
223-02037-81 (OEM)
compatibility
for use with Shimadzu C-R5A
General description
Main purpose of a recorder is to record electrical and non-electrical quantity as a function of time. Graphic recorders use elementary rudiments like chart paper for displaying and storing the physical quantity and pen for marking the variation in physical quantity. Chart paper is passed through the recorder at constant rate. The recorder itself becomes a device for measuring retention time. A certain number of inches or centimetres of chart paper corresponds to a certain number of minutes.
Application
Legal Information
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description chart type, black thermal, for use with Shimadzu C-R5A, 223-02037-81 (OEM), pkg of 10 ea | description Blank for Spectra Physics 4270, 4290 and Varian Vista 401/402, box of 25 |
| feature chart type black thermal | feature - |
| packaging pkg of 10 ea | packaging box of 25 |
| compatibility for use with Shimadzu C-R5A | compatibility - |
| manufacturer/tradename 223-02037-81 (OEM) | manufacturer/tradename - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chart Paper for Recorder
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?