Przejdź do
464155
[3aR-[2(3′aR*,8′aS*),3′aβ,8′aβ]]-(+)-2,2′-Methylenebis[3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole]
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
243,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.38
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
243,00 zł
Cena katalogowa324,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
ligand
BOX
assay
98%
optical activity
[α]22/D +353°, c = 3.7 in chloroform
manufacturer/tradename
ECACC
mp
204-206 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
C1[C@@H]2OC(CC3=N[C@H]4[C@@H](Cc5ccccc45)O3)=N[C@H]2c6ccccc16
InChI
1S/C21H18N2O2/c1-3-7-14-12(5-1)9-16-20(14)22-18(24-16)11-19-23-21-15-8-4-2-6-13(15)10-17(21)25-19/h1-8,16-17,20-21H,9-11H2/t16-,17-,20+,21+/m0/s1
InChI key
BDHSVQLSNIGJNC-ZCLUNYJNSA-N
Application
[3aR-[2(3′aR*,8′aS*),3′aβ,8′aβ]]-(+)-2,2′-Methylenebis[3a,8a-dihydro-8H-indeno[1,2-d]oxazole] is a C2 symmetric chiral ligand based on bis(oxazoline) moiety, which can be used in enantioselective catalysis. It easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals. Copper complex of this chiral ligand can be utilized as a reusable catalyst in the cyclopropanation reaction between styrene and ethyl diazoacetate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
673978496367
description
98%
description
-
description
98%
assay
98%
assay
-
assay
98%
functional group
ether
functional group
ether
functional group
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]22/D +353°, c = 3.7 in chloroform
optical activity
[α]20/D -375°, c = 1 in dichloromethane (typical)
optical activity
-
mp
204-206 °C (lit.)
mp
276-281 °C
mp
93-95 °C (lit.)
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)