Merck
22054
Swagelok® PTFE Ferrules
PTFE front ferrule, Swagelok for 1/4 in. tubing
Wybierz wielkość
10 PKG
125,00 zł
125,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 PKG
125,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115717
125,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PTFE front ferrule
opakowanie
pkg of 10 ea
śr. wewn.
1/4 in.
dopasowywanie
Swagelok for 1/4 in. tubing
Opis ogólny
Złączki typu swage są jednymi z najpopularniejszych złączy, które są dostępne w formie metalowej i plastikowej; są bardzo przydatne do łączenia podobnych lub odmiennych materiałów, takich jak metal ze szkłem lub metal z tworzywem sztucznym. Łącznik rurowy typu swage składa się z czterech części, a mianowicie korpusu, w którym umieszczona jest rura, dwóch tulei, czyli tulei przedniej i tulei tylnej oraz nakrętki uszczelniającej.[1]
Use PTFE ferrules instead of brass or stainless steel ferrules when attaching fittings to glass tubing, or to flexible tubing (such as PTFE or Tygon).
Zastosowanie
1653 Króćce PTFE mogą być używane do wykonywania wszystkich połączeń między szkłem a PTFE obecnym w zbiornikach, rurociągach i sprzęcie do pobierania próbek w systemie biofiltra na skalę laboratoryjną, w badaniu eksperymentalnym badającym wpływ okresów nieużywania na wydajność biofiltra.[2]
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Effect of periods of non-use on biofilter performance.
Jason MF and Loehr RC.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 46 (6), 539-546 (1996)
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)