Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 355,00 zł |
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32035302
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
355,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® 400-3
fitting
1/4 in. SWAGELOK
General description
Nuts and ferrules included.
Application
Two Swagelok® tees connected in series maybe used in the nanoliter injection system used for microliter column chromatography, the branch of the first tee could be connected to a restricted capillary followed by high-pressure shut-off valve (“SPLIT”), whereas the branch of the second tee could be connected with wide-bore stainless steel tubing directly to a shut-off valve (“PURGE”).
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description SWAGELOK® 400-3, stainless steel, 1/4 in. SWAGELOK | description SWAGELOK® 200-3, stainless steel, 1/8 in. SWAGELOK | description stainless steel, 1/4 in. SWAGELOK, for 1/8 in. tube |
| manufacturer/tradename SWAGELOK® 400-3 | manufacturer/tradename SWAGELOK® 200-3 | manufacturer/tradename SWAGELOK® 400-R-2 |
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| fitting 1/4 in. SWAGELOK | fitting 1/8 in. SWAGELOK | fitting for 1/8 in. tube, 1/4 in. SWAGELOK |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Swagelok® Tee
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?