Kluczowe dokumenty
Z125326
Ace PTFE ferrules
for tubing o.d., 6.4 mm (1/4 in.)
Wybierz wielkość
12 EA
242,00 zł
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
242,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
27121703
NACRES:
NB.35
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
for tubing o.d. 6.4 mm (1/4 in.)
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 1171007
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For use in place of O-rings on threaded glassware.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)