Merck
Z125342
Ace PTFE ferrules
for tubing o.d., 12.7 mm (1/2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
27121703
NACRES:
NB.35
Właściwości
for tubing o.d. 12.7 mm (1/2 in.)
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 1171015
Opis ogólny
For use in place of O-rings on threaded glassware.