Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 761,00 zł 646,85 zł |
Informacje o tej pozycji
646,85 zł
Cena katalogowa761,00 złZaoszczędź 15%material
PTFE (TFE), PTFE tubing
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
tubing L × O.D. × I.D.
25 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.228 in. (5.8 mm)
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material PTFE (TFE), PTFE tubing | material PTFE (TFE), PTFE tubing | material - | material - |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| tubing L × O.D. × I.D. 25 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.228 in. (5.8 mm) | tubing L × O.D. × I.D. 25 ft × 0.085 in. (2.1 mm) × 0.062 in. (1.58 mm) | tubing L × O.D. × I.D. - | tubing L × O.D. × I.D. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PTFE Tubing
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?