Merck
22068
Swagelok® PTFE Ferrules
PTFE front ferrule, Swagelok for 1/16 in. tubing
Wybierz wielkość
5 EA
187,00 zł
187,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
187,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115717
187,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PTFE front ferrule
opakowanie
pkg of 5 ea
dopasowywanie
Swagelok for 1/16 in. tubing
Opis ogólny
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic. The general swage tubing coupler has four parts namely the body, into which the tube is placed, two ferrules that is front ferrule and back ferrule and lastly a packing nut.[1]
Use PTFE ferrules instead of brass or stainless steel ferrules when attaching fittings to glass tubing, or to flexible tubing (such as PTFE or Tygon).
Zastosowanie
Swagelok® PTFE ferrules maybe used, for making all the connections between glass and PTFE present in the containment vessels, piping and sampling equipment in a bench scale biofilter system, in an experimental study investigating the effects of periods of non-use on biofilter performance.[2]
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Effect of periods of non-use on biofilter performance.
Jason MF and Loehr RC.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 46 (6), 539-546 (1996)
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)