Kluczowe dokumenty
20199-U
Celite® 545 AW Inorganic Adsorbent
reagent grade, 550 mesh, acid washed
Synonim(y):
699 Filter Aid
Wybierz wielkość
2250,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2250,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
699 545 AW, reagent grade
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 1613
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 454 g
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
2-3.5 m2/g
Matryca
Silica
grupa aktywna macierzy
silica
wielkość cząstki
26 μm
wielkość porów
170000 Å mean pore size
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.