525227
Celpure® P1000
meets USP/NF testing specifications
Synonim(y):
Diatomaceous earth, flux-calcined, Filter agent
About This Item
Polecane produkty
agency
meets USP/NF testing specifications
Postać
powder
aktywność właściwa
≤1 EU/g (endotoxin)
skład
SiO2, 98%
Parametry
1.000 (Permeability(Darcy))
zanieczyszczenia
≤0.2% water solubles
≤2.0% acid solubles
≤4 ppm EtOH/citric acid solubles
≤50 mg non-siliceous content
wielkość cząstki
1.0-2.0 mm
ślady kationów
As: ≤10 ppm (leachable)
Fe: ≤5 ppm (acid soluble)
Pb: ≤10 ppm (leachable)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Journal of cellular and molecular medicine (2015).