13360-U
Środek do usuwania lipidów (LRA)
pkg of 500 g
Synonim(y):
adsorbent polimerowy, XAD-2
Wybierz wielkość
2580,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2580,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 500 g
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
120 m2/g
Matryca
Silica
grupa aktywna macierzy
silica
wielkość cząstki
325 mesh
wielkość porów
90 Å mean pore size
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?