Merck
Wszystkie zdjęcia(21)
Kluczowe dokumenty
ZRB1153
Sigma-Aldrich
Anti-53BP1 Antibody, clone 1H16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
TP53-binding protein 1, p53-binding protein 1, p53BP1
Wybierz wielkość
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
klon
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 213.57 kDa
observed mol wt ~270 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Dowiedz się więcej o ZooMAb tutaj..
Specyficzność
Klon 1H16 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne ZooMAb, które specyficznie wykrywa białko wiążące p53 1. Celuje w epitop w N-końcowej połowie.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany His odpowiadający 250 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego białka wiążącego p53 1 (53BP1).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło 53BP1 w ekstrakcie jądrowym komórek HEK293. Testowane zastosowania Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło 53BP1 w ekstrakcie jądrowym komórek HeLa. Analiza immunohistochemiczna (parafinowa): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło 53BP1 w wycinkach tkanki ludzkiej nerki. Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała rekombinowany fragment białka 53BP1 z KD 1,2 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa. Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło 53BP1 w komórkach HeLa, A431, HepG2, NIH 3T3. Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anty-53BP1, klon 1H16 ZooMAb, nr kat. ZRB1153, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na 53BP1 i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Białko wiążące TP53 1 (UniProt: Q12888; znane również jako 53BP1, białko wiążące p53 1, p53BP1) jest kodowane przez gen TP53BP1 (Gene ID: 7158) u człowieka. 53BP1 jest homooligomerycznym białkiem naprawczym podwójnego pęknięcia nici (DSB), które bierze udział w odpowiedzi na uszkodzenie DNA i promuje naprawę za pośrednictwem niehomologicznego łączenia końców (NHEJ). Przeciwdziała funkcji białka naprawczego rekombinacji homologicznej (HR) BRCA1. W odpowiedzi na DSB ulega fosforylacji przez ATM, co sprzyja interakcji z RIF1 i dysocjacji z NUDT16L1/TIRR, prowadząc do rekrutacji do miejsc DSB, gdzie wiąże histon H2A monoubikwitynowany w lizynie 15 (H2AK15Ub) i histon H4 dimetylowany w lizynie 20 (H4K20me2). Jego region podobny do Tudora (aa 1484-1603) pośredniczy w wiązaniu z H4K20m3e2. W przypadku braku uszkodzeń DNA jest fosforylowany na poziomie podstawowym, ale po DSB i fosforylacji przez ATM oddziałuje z białkiem oddziałującym z PAX 1 (PAXIP1) i niehomologicznym łączeniem dysfunkcyjnych telomerów. Opisano trzy izoformy 53BP1, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Panier, S., and Boulton, S. (2014). Nat Rev Mol Cell Biol 15(1); 7-18).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z dodatkiem 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Rekonstytucja
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn about the hallmarks of cancer and find reliable ZooMAb® recombinant antibodies to study them, conveniently organized by cancer hallmark.