Przejdź do
05-725
Przeciwciało anty-53BP1, klon BP18
ascites fluid, clone BP18, Upstate®
Synonim(y):
Anti-Anti-p202, Anty-53BP1, Anty-P53BP1, Anty-TDRD30
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
BP18, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
12
1760,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1153
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
BP18, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgM
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53BP1(7158)
mouse ... Trp53Bp1(27223)
General description
~250kDa
Immunogen
Mieszanina trzech białek fuzyjnych GST odpowiadających odpowiednio resztom 1-337, 338-671 i 1331-1664 ludzkiego 53BP1
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Wykryj 53BP1 za pomocą przeciwciała anty-53BP1, klon BP18 (mysie przeciwciało monoklonalne), które działa w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
53BP1
Physical form
Wodobrzusze
mysie IgM z wodobrzusza zawierające 0,05% azydku sodu i 30% glicerolu
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on whole cell lysates from HeLa cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-72605-647ABE1446
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
-
clone
BP18, monoclonal
clone
BP13, monoclonal
clone
T311, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... TP53BP1(7158)
mouse ... Trp53Bp1(27223)
Gene Information
human ... TP53BP1(7158)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1