Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2270,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
western blot: 1:2,000-1:10,000
accession no.
NP_005648.1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rabbit ... 53BP1(7158)
Immunogen
Physical form
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone BP13, monoclonal | clone polyclonal |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human | species reactivity mouse, rat, human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| technique(s) western blot: 1:2,000-1:10,000 | technique(s) immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500 | technique(s) immunofluorescence: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: 1:40000, western blot: 1:500-1:1000 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?