Kluczowe dokumenty
V9131
Anti-Vinculin Antibody
mouse monoclonal, hVIN-1
Synonim(y):
Anti Vinculin, Vinculin Antibody, Vinculin Antibody - Monoclonal Anti-Vinculin antibody produced in mouse
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-Vinculin antibody produced in mouse, clone hVIN-1, ascites fluid
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
hVIN-1, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen 116 kDa
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using cultured human fibroblasts
western blot: 1:200 using extract of human fibroblasts
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- western blotting
- immunofluorescence staining
- immunohistochemistry
Działania biochem./fizjol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
In the midst of beeping lab timers, presentations and grant deadlines, it is easy to take for granted the quality of lab reagents.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Protokoły
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.