Kluczowe dokumenty
Z743489
Aluminum heating/cooling block
for 384-well plates, sbs footprint
Synonim(y):
dry block, plate cooling block, plate heating block, tube cooling block, tube heating block
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Właściwości
for 384-well plates, sbs footprint
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech CHAM-A384
Opis ogólny
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2