CLS432055
Corning® CoolRack®
XT PCR384
Synonim(y):
Akcesoria do barwienia, Barwienie
Wybierz wielkość
2290,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2290,00 zł
Polecane produkty
Materiały
foamed PE
Właściwości
wells 384
Holds 1 x 384 well plate
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432055
metody
PCR: suitable
cryopreservation: suitable
dł. × szer. × wys.
12.7 cm × 8.6 cm × 1.9 cm
rozmiar
4.5 mm , column spacing
4.5 mm , row spacing
głębokość dołka
7.6 mm
Opis ogólny
- Zapewnia jednorodność temperatury +/- 0,1°C we wszystkich probówkach podczas chłodzenia, szybkiego zamrażania, ogrzewania lub rozmrażania.
- Wszystkie moduły CoolRack mogą być autoklawowane, sterylizowane w wysokiej temperaturze lub odkażane wybielaczem, alkoholem lub innymi środkami dezynfekującymi lub detergentami laboratoryjnymi.
- Sugerowane zastosowania obejmują chłodzenie odczynników, takich jak enzymy restrykcyjne, dNTP i przeciwciała, bezalkoholowe zamrażanie w suchym lodzie próbek tkanek, wirusów i bakterii oraz kriogeniczne sortowanie probówek w ciekłym azocie.
- Niektóre moduły CoolRack są kompatybilne z SBS.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)