Przejdź do
Z743475
Aluminum heating/cooling block
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
Synonim(y):
dry block, tube cooling block, tube heating block, Diversified Biotech CHAM-5000, cooling block, heating block
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41102404
Feature:
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-5000
technique(s)
PCR: suitable
General description
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z743477Z743490Z743492
description
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
description
for 0.5 mL tubes, 91-wells
description
for 5 mL tubes, 32-wells
description
for 50 mL tubes, 4 holes
feature
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
feature
for 0.5 mL tubes, 91-wells
feature
for 5 mL tubes, 32-wells
feature
for 50 mL tubes, 4 holes
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-5000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-2000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-4000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-7050
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum heating/cooling block
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)