Przejdź do
Z740271
Aluminum heating/cooling block
Holds 192 x 0.2 mL tubes in center plus 20 on size (8 for 1.5ml tubes, 12 for 0.5ml tubes)
Synonim(y):
dry block, tube cooling block, tube heating block, Diversified Biotech CHAM-1020, aluminium dry block
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2380,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41102404
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech CHAM-1020
Feature:
Holds 192 x 0.2 mL tubes in center plus 20 on size (8 for 1.5ml tubes, 12 for 0.5ml tubes)
Material:
aluminum
Packaging:
pkg of 1 ea
2380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
aluminum
feature
Holds 192 x 0.2 mL tubes in center plus 20 on size (8 for 1.5ml tubes, 12 for 0.5ml tubes)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-1020
technique(s)
PCR: suitable
size
156x171x25 mm
General description
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z740270Z740273Z740272
description
Holds 192 x 0.2 mL tubes in center plus 20 on size (8 for 1.5ml tubes, 12 for 0.5ml tubes)
description
Holds 96 x 0.2 mL tubes in center plus 10 on size (4 for 1.5ml tubes, 6 for 0.5ml tubes)
description
Holds 80 x 1.5 mL tubes
description
Holds 48 x 1.5 mL tubes
feature
Holds 192 x 0.2 mL tubes in center plus 20 on size (8 for 1.5ml tubes, 12 for 0.5ml tubes)
feature
Holds 96 x 0.2 mL tubes in center plus 10 on size (4 for 1.5ml tubes, 6 for 0.5ml tubes)
feature
Holds 80 x 1.5 mL tubes
feature
Holds 48 x 1.5 mL tubes
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-1020
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-8000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-3000
material
aluminum
material
aluminum
material
aluminum
material
aluminum
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
size
156x171x25 mm
size
156x76x25 mm
size
210x67x32 mm
size
156x76x33 mm
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum heating/cooling block
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)