Przejdź do
Z743474
Aluminum heating/cooling block
for 0.2 mL PCR tubes/plates, 96-wells
Synonim(y):
dry block, plate cooling block, plate heating block, tube cooling block, tube heating block, Diversified Biotech CHAM-A100
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41102404
Feature:
for 0.2 mL PCR tubes/plates, 96-wells
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
for 0.2 mL PCR tubes/plates, 96-wells
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-A100
technique(s)
PCR: suitable
General description
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z743477Z743475Z743493
description
for 0.2 mL PCR tubes/plates, 96-wells
description
for 0.5 mL tubes, 91-wells
description
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
description
for flat-bottom microplates
feature
for 0.2 mL PCR tubes/plates, 96-wells
feature
for 0.5 mL tubes, 91-wells
feature
for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells
feature
for flat-bottom microplates
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-A100
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-2000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-5000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-9600
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum heating/cooling block
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)