Z675601
Polyethylene carboy with spigot
size 20 L
Wybierz wielkość
1370,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1370,00 zł
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene (Bottle and spigot)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F11847-0050
rozmiar
20 L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Spigot opens fully in one half-turn
- Molded of polyethylene, which resists corrosive acids and alkalis
- Extra heavy walls, yet lighter than glass
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)