Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41102404
eCl@ss:
32090113
Feature:
for flat-bottom microplates
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
for flat-bottom microplates
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-9600
General description
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum heating/cooling block
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?