Z740270
Aluminum heating/cooling block
Holds 96 x 0.2 mL tubes in center plus 10 on size (4 for 1.5ml tubes, 6 for 0.5ml tubes)
Synonim(y):
blok chłodzenia rurki, blok grzewczy rury, suchy blok
Wybierz wielkość
1250,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1250,00 zł
Polecane produkty
Materiały
aluminum
Właściwości
Holds 96 x 0.2 mL tubes in center plus 10 on size (4 for 1.5ml tubes, 6 for 0.5ml tubes)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech CHAM-1000
metody
PCR: suitable
rozmiar
156x76x25 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)