Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 387,00 zł |
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
387,00 zł
material
high-density polyethylene cap, round transparent PETG bottle
joint
Joints threaded neck (20-415)
feature
with cap
packaging
pack of 20 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2035-0010
bottle diam. × H
24 mm × 56 mm
capacity
10 mL
General description
Features and Benefits
- Sterile to 10-6 SAL
- Includes a leakproof closure for sample protection.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 10 mL | description capacity 20 mL | description capacity 4,000 mL | description capacity 125 mL, translucent, with cap, pack of 12 ea |
| feature with cap | feature - | feature with cap | feature with cap |
| manufacturer/tradename Nalgene® 2035-0010 | manufacturer/tradename Nalgene® 2035-0020 | manufacturer/tradename Nalgene® 2120-0010 | manufacturer/tradename Nalgene® 2104-0004 |
| material high-density polyethylene cap, round transparent PETG bottle | material high-density polyethylene cap, round transparent PETG bottle | material high-density polyethylene bottle, round natural bottle, polypropylene screw closure, polypropylene cap | material translucent , round bottle, polypropylene cap |
| capacity 10 mL | capacity 20 mL | capacity 4,000 mL | capacity 125 mL |
| joint Joints threaded neck (20-415) | joint Joints threaded neck (20-415) | joint Joints threaded neck (100) | joint Joints threaded neck (38) |
| bottle diam. × H 24 mm × 56 mm | bottle diam. × H 30 mm × 65 mm | bottle diam. × H 153 mm × 288 mm | bottle diam. × H 50 mm × 99 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® diagnostic bottles, style 2035
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?