Kluczowe dokumenty
Z364851
Sigma-Aldrich
Wheaton media bottles, glass
capacity 125 mL, PTFE lined cap
Synonim(y):
Butelki Wheaton, butelka na media, butelki laboratoryjne
Wybierz wielkość
48 EA
2050,00 zł
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
48 EA
2050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE cap
borosilicate glass bottle
round bottle
rozmiar korka
33-430
Połączenie
Joints threaded neck (33-430)
opis
Autoclavable with cap loose.
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
opakowanie
pack of 48 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 219815
Wys. × śr.
119 mm × 55 mm , Cap off size
pojemność
125 mL
Opis ogólny
  • Butelki na pożywki Wheaton są produkowane z niskoalkalicznego szkła borokrzemowego.
  • Przezroczyste butelki są idealne do przechowywania pożywek.
  • Niekapiąca krawędź zapewnia czyste nalewanie.
  • Nachylone ramię ułatwia czyszczenie.
  • Oznaczenie ułatwiające identyfikację.
  • Podziałka pokazuje przybliżoną objętość.
  • Zawiera autoklawowalną nasadkę do ochrony próbek.
Butelki ze szkła borokrzemowego o niskiej zawartości alkaliów, szczególnie odpowiednie do przechowywania pożywek. Niekapiąca krawędź zapewnia czyste nalewanie; nachylone ramię ułatwia czyszczenie. Podziałka pokazuje przybliżoną objętość. Duży obszar do pisania.
Cechy i korzyści
  • Z podziałką i znacznikiem ułatwiającym pomiar objętości i identyfikację zawartości
  • Wykonana z przezroczystego szkła borokrzemowego o niskiej ekstrakcji, zgodnego z wymogami USP typ I i ASTM E 438 typ I, klasa A
  • Uchwyty na butelce o pojemności 1 litra zapewniają łatwą obsługę
  • Specjalna krawędź ułatwia nalewanie bez kapania
  • Pakowane w karton z przegrodą, aby zapobiec zarysowaniom butelek
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)