CLS8388
Corning® Costar® traditional, round, plastic storage bottles
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 125 mL, cap (plug seal), case of 24
Synonim(y):
butelka do przechowywania, plastikowa butelka, plastikowe butelki
Wybierz wielkość
537,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
537,00 zł
Polecane produkty
Materiały
cap (plug seal)
clear polystyrene bottle
cylindrical bottle
red high-density polyethylene cap (plug seal)
round clear polystyrene
sterylność
sterile
sterile
Właściwości
cap
graduated
graduations
neck thread wide mouth
opakowanie
case of 24
producent / nazwa handlowa
Corning 8388
pojemność butelki
125 mL
śr. wewn. szyjki butelki
~44 mm
śr. szyjki
45 mm
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)