Kluczowe dokumenty
TMO3500-20
Nalgene®PC Biotainer® Bottles and Carboys
clear polycarbonate, 20 mL capacity, case of 500 ea
Synonim(y):
Butelka PETG, butelka z uchwytem, kwadratowa butelka
Wybierz wielkość
500 EACH
8980,00 zł
8980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EACH
8980,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
8980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear polycarbonate
opakowanie
case of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 3500-20
pojemność
20 mL
20 mL capacity
Opis ogólny
Wyeliminuj koszty czyszczenia, sterylizacji i związanych z tym walidacji w porównaniu z butelkami przeznaczonymi do ponownego użycia dzięki butelkom Thermo Scientific Nalgene PETG Biotainer, idealnym do długotrwałego przechowywania materiałów wrażliwych na pH, takich jak pożywki hodowlane. Certyfikowane jako sterylne i gotowe do użycia, wszystkie butelki Biotainer są napromieniowane promieniami gamma do poziomu zapewnienia sterylności (SAL) 10-6.
Cechy i korzyści
  • Wytrzymały, półprzezroczysty PC zapewnia integralność próbki
  • Białe, silikonowe, odporne na promieniowanie zamknięcia z polipropylenu (PP) zapewniają szczelność
  • Podziałki drukowane na butelkach i formowane w pojemnikach powyżej 5 l
  • Indywidualne opcje dostosowywania do transferu płynów
  • Dostępna jest obszerna dokumentacja walidacyjna
  • Odpowiednie do przechowywania w temperaturach od -100 °C do +100 °C
Informacje prawne
Biotainer is a registered trademark of In Vitro Scientific Products
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)