Kluczowe dokumenty
58062-U
Supelco® Mobile Phase Filtration Apparatus 2
Synonim(y):
Aparatura Supelco do filtracji fazy ruchomej
Wybierz wielkość
1 EA
2540,00 zł
2540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2540,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
2540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
connects to aspiration line yes
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1
Opis ogólny
Connects to aspiration line
Includes:
  • 250 mL glass reservoir
  • S/T 34/45 funnel base
  • S/T 34/45 1000 mL flask and glass cap
  • Clamp
  • Stainless steel holder and screen
  • 10 PTFE gaskets
  • 50 Nylon 66 filters (47 mm, 0.45 μm pores).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Korygowanie typowych problemów HPLC w celu przywrócenia wydajności kolumny, rozwiązywanie problemów z pikami, czasem retencji, szumem i rozdzielczością chromatogramów.
Questions
  1. Buenas tardes, ¿vendéis este equipo por piezas? Necesito reponer la pieza en forma de vaso del equipo de vacío, pero el resto del equipo está intacto.
    1 answer
    1. Yes, the spare parts for this product are sold separately. The cup-shaped part is referred to as the glass reservoir, located on the top of the apparatus. The product number for this item is 58063. Please see the link below to review this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/58063