Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
silicone housing
feature
cap plug seal
packaging
pkg of 5 ea
technique(s)
cell culture: suitable
neck diam.
27 mm
compatibility
For 25 mm assemblies, 1-hole
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vacuum filtration assembly replacement parts
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?