pochodzenie biologiczne
Saccharomyces cerevisiae
Poziom jakości
Postać
powder
rozpuszczalność
H2O: 1%, hazy
Zastosowanie
microbiology
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
Klucz InChI
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Przestroga
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1