Kluczowe dokumenty
U6381
Uridine
BioUltra, ≥99%
Synonim(y):
1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic (organic)
Poziom jakości
linia produktu
BioUltra
Próba
≥99%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.016% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pozostałość po prażeniu
≤0.2%
mp
163-167 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 0.1 M, clear, colorless
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.003%
NH4+: ≤0.15%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Klucz InChI
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
informacje o genach
mouse ... Uck1(22245)
Opis ogólny
Zastosowanie
It has been used to check the effect of chronic uridine application on liver metabolism in mice.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?