Przejdź do
R1525
Texan reagent reservoir for multichannel pipettes
with lid, non-sterile, pack of 100 ea (10 pavks of 10ea)
Synonim(y):
multichannel pipette reservoir, reagent reservoir
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121522
Manufacturer/tradename:
Excel Scientific RSV-L175-N10
Capacity:
175 mL
Material:
V-bottom bottom, colorless , polypropylene
Sterility:
non-sterile
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
V-bottom bottom, colorless , polypropylene
sterility
non-sterile
packaging
pack of 100 ea (10 pavks of 10ea)
manufacturer/tradename
Excel Scientific RSV-L175-N10
capacity
175 mL
General description
Texan reagent reservoirs are reusable -- an environmentally sound alternative to disposable reagent reservoirs. Their extra-large capacity means fewer refills and time saved. The V-shaped basin is compatible with both eight- and twelve-place multiple pipettors with minimal reagent waste. Lids are removable -- attached with ball and socket hinges -- and latch tightly for secure storage of left-over reagents. With lids closed, Texan reagent reservoirs are stackable. A perimeter ridge on the lid prevents sliding. Construction is clear, chemical-resistant, autoclavable polypropylene. Molded graduation marks provide volume indication at 25, 50, 75, 100, 125, and 150 mL.
Legal Information
Texan is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R9259Z676012Z744074
material
V-bottom bottom, polypropylene , colorless
material
V-bottom bottom, colorless , polypropylene
material
V-bottom bottom, colorless , polypropylene
material
polypropylene
manufacturer/tradename
Excel Scientific RSV-L175-N10
manufacturer/tradename
Excel Scientific RSV-0175-N10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20821A
manufacturer/tradename
Excel Scientific RSV-L175-N10PK
capacity
175 mL
capacity
175 mL
capacity
250 mL
capacity
-
packaging
pack of 100 ea (10 pavks of 10ea)
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 25 ea (Pack of 25 reservoirs and 25 lids)
packaging
case of 10 ea
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)