Przejdź do
94330
Uridine 5′-diphosphate disodium salt hydrate
≥96.0% (HPLC), synthetic, powder
Synonim(y):
UDP, 5′-UDP-Na2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
648,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12N2Na2O12P2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.12 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
248-678-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8817400
Assay:
≥96.0% (HPLC)
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
648,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Uridine 5′-diphosphate disodium salt hydrate, ≥96.0% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
impurities
≤15% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H14N2O12P2.2Na.H2O/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
InChI key
RHBXRWOXLRCWIZ-LLWADOMFSA-L
Application
Uridine 5′-diphosphate disodium salt hydrate has been used:
  • as a standard for quantification of metabolite levels in murine tumor interstitial fluid by liquid chromatography-mass spectrometry (LC/MS)[1]
  • as a UDP standard for nucleotide analysis by liquid chromatography-high resolution mass spectrometry (LC-HRMS)[2]
  • to treat E6.5 retina explants in vitro, to study its effect on the entry and elongation of microglial cells into the embryonic quail retina[3]
Biochem/physiol Actions
Uridine 5′-diphosphate (UDP) is an endogenous signaling molecule produced by damaged cells to attract macrophages. In response to neuronal damage, UDP promotes chemotaxis and chemokinesis in microglial cells.[3] UDP serves as a ligand for P2Y receptors.[4] UDP and uridine 5′-triphosphate (UTP) may be used in studies on nucleic acid (RNA) biosynthesis and cell signaling. UDP is a nucleotide that upon phosphorylation to UTP becomes a substrate for enzymes such as RNA polymerase(s) and GTPases. These enzymes are involved in a wide range of applications from the synthesis of RNA to the regulation of G-coupled protein receptors (GPCR) and cell signaling molecules such as Rho-signaling via guanine nucleotide exchange factors (GEF).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U6375U6625U6750
biological source
synthetic
biological source
(chemical)
biological source
yeast
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥96%
assay
≥93.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤15% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Where is the data sheet? how to dissolve the compound?
    1 answer
    1. This product has not been tested for solubility. However, historical data indicate that this material is soluble in water at 50 mg/mL.