Merck
T8132
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethanol
Synonim(y):
Trifluoroethyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.04
Beilstein:
1733203
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
70 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
~896 °F
granice wybuchowości
42 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3 (lit.)
tw
77-80 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
gęstość
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
Klucz InChI
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C - closed cup