Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7717635
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
4-[4-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxy-5-nitrophenoxy]butyric acid, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
163-166 °C
SMILES string
COc1cc(C(C)O)c(cc1OCCCC(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H17NO7/c1-8(15)9-6-11(20-2)12(7-10(9)14(18)19)21-5-3-4-13(16)17/h6-8,15H,3-5H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
DUIJUTBRRZCWRD-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Photolabile linker which can be bound to amino- and hydroxymethyl resins. Synthesis of sensitive acids[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form crystalline powder | form powder |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.5% (HPLC) | assay ≥98.0% (titration) | assay ≥98.0% (titration) |
| mp 163-166 °C | mp 152-155 °C (lit.) | mp - | mp - |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![4-[4-(1-Hydroxyethyl)-2-methoxy-5-nitrophenoxy]butyric acid ≥98.0% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/232/152/e26ea38f-f1d4-4f88-a61b-466cd10aa1dc/640/e26ea38f-f1d4-4f88-a61b-466cd10aa1dc.png)