opis
mixture of isomers
Próba
~95%
skład
α-terpineol, ~65%
β-terpineol, ~10%
γ-terpineol, ~20%
tw
213-218 °C (lit.)
gęstość
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
Klucz InChI
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter