Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1460,00 zł
form
powder
Quality Segment
autoignition temp.
698 °F
concentration
48.0-49.5%
extent of labeling
48% ethoxyl
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
viscosity
4 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.)
transition temp
softening point 155 °C
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
InChI key
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description viscosity 4 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl | description viscosity 46 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl | description viscosity 22 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl | description 48.0-49.5% (w/w) ethoxyl basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| autoignition temp. 698 °F | autoignition temp. 698 °F | autoignition temp. 698 °F | autoignition temp. 698 °F |
| density 1.14 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.14 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.14 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.14 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.47 (lit.) | refractive index n20/D 1.47 (lit.) | refractive index n20/D 1.47 (lit.) | refractive index n20/D 1.47 (lit.) |
| transition temp softening point 155 °C | transition temp Tg 120-124 °C | transition temp softening point 155 °C | transition temp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?