T2327
Trypsin inhibitor
lyophilized powder, ≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
Synonim(y):
Kunitz Inhibitor
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Trypsin Inhibitor from Glycine max (soybean), BioUltra, lyophilized powder, ≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
pochodzenie biologiczne
Glycine max (soybean)
Poziom jakości
linia produktu
BioUltra
Próba
≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a standard protein to measure the amount of endogenous trypsin inhibitor present in midgut lysate (M1) of Riptortus pedestris
- as a standard to compare the trypsin inhibitory activity of the purified protein
- to monitor the trypsin inhibitory activity by fractionating in MonoS cation exchange chromatography
- as an trypsin inhibitor
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Do pomiaru aktywności inhibitora trypsyny stosuje się spektrofotometryczny test oznaczania szybkości przy 253 nm. Jedna jednostka enzymu spowoduje zmianę absorbancji przy użyciu BAEE jako substratu.
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.