Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1970,00 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
Nazwa produktu
Trypsin inhibitor–Agarose, saline suspension, protein from Glycine max (soybean)
biological source
protein from Glycine max (soybean)
Quality Segment
form
saline suspension
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
capacity
≥1 mg/mL binding capacity (trypsin)(with activity of 10,000 BAEE units per mg)
storage temp.
2-8°C
Application
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source protein from Glycine max (soybean) | biological source Glycine max (soybean) | biological source Glycine max (soybean) | biological source Glycine max (soybean) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form saline suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| capacity ≥1 mg/mL binding capacity (trypsin)(with activity of 10,000 BAEE units per mg) | capacity - | capacity - | capacity - |
| matrix activation cyanogen bromide | matrix activation - | matrix activation - | matrix activation - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin inhibitor–Agarose
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?