Przejdź do
T7659
Trypsin Inhibitor, Defined (1X) Solution
Animal component free, BioReagent, suitable for cell culture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
MDL number:
2980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
This product designed to be used during the subculture of keratinocytes contains Kunitz-type soybean trypsin inhibitor (SBTI) which inhibits the catalytic activity of serine proteases such as trypsin and tryptase. It is used in cell culture to stop the action of trypsin which is used to release cells from substratum during passaging. It may be also useful in other anti-serine protease studies.
Used to neutralize the effects of trypsin/EDTA solution.
Physical form
Solution in 98.7% DPBS and 1.3% Soybean Trypsin Inhibitor.
Preparation Note
Use at a minimum volume ratio of 1:1 TID:trypsin/EDTA.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T6522T2327T2011
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
solution
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)