Merck
T0893
Sigma-Aldrich
cis-9,trans-12-Tetradecadienyl acetate
≥85% (GC)
Synonim(y):
(Z,E)-9,12-TDDA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥85% (GC)
Postać
liquid
grupa funkcyjna
ester
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C\C=C\C\C=C/CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C16H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h3-4,6-7H,5,8-15H2,1-2H3/b4-3+,7-6-
Klucz InChI
ZZGJZGSVLNSDPG-FDTUMDBZSA-N
Działania biochem./fizjol.
Pheromone for Anagasta kuhniella, Cadra elutella, Cadra figulilella, Cadra cautella, Plodia interpunctella, Spodoptera exigua, Spodoptera exempta and Spodoptera litura.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup