Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2030,00 zł
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC), ≥97.0% (NT)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4578 (lit.), n20/D 1.458
bp
220-228 °C/0.03 mmHg (lit.)
density
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37(35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h4-36H2,1-3H3
InChI key
SWZDQOUHBYYPJD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Extraction of picolinic acid, citric acid, silver, mercury, selenium, zinc, cobalt, iron and succinic acid from aqueous solutions by using various organic solvents as diluents.
- Recovery of Remazol Red 3BS (R3BS) dye from wastewater via emulsion liquid membrane (ELM) process by using TDA as the carrier agent.
- Synthesis of gemini surfactant-based ionic liquids by reacting with dibromo alkanes.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥97.0% (GC) | description Selectophore™, function tested |
| assay ≥97.0% (GC), ≥97.0% (NT) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.4578 (lit.), n20/D 1.458 | refractive index n20/D 1.4578 (lit.) |
| bp 220-228 °C/0.03 mmHg (lit.) | bp 220-228 °C/0.03 mmHg (lit.) |
| density 0.823 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.823 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
374.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
190 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?