The molecular weight is 37 kilodaltons (kDa).
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kU | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 671,00 zł |
Informacje o tej pozycji
671,00 zł
Nazwa produktu
Thrombin Active (High Activity) from bovine plasma, ≥98% (SDS-PAGE)
biological source
bovine plasma
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
potency
>1500 units/mg
mol wt
37 kDa
packaging
pkg of 10,000 units, pkg of 100,000 units, pkg of 1000 units
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... F2(280685)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (SDS-PAGE) | description ≥95% (SDS-PAGE) | description lyophilized powder, 40-500 NIH units/mg protein (biuret) | description lyophilized powder, ≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5) |
| assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay - |
| biological source bovine plasma | biological source human | biological source bovine plasma | biological source - |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Gene Information bovine ... F2(280685) | Gene Information human ... F2(2147) | Gene Information cow ... F2(280685) | Gene Information cow ... F2(280685) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the molecular weight expressed in kilodaltons (kDa)?