Merck
SRE0003
Sigma-Aldrich
Thrombin from bovine plasma
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Synonim(y):
Factor IIa
Wybierz wielkość
10000 UNITS
3020,00 zł
100000 UNITS
15 260,00 zł
70 EA
Prześlij zapytanie
120 EA
Prześlij zapytanie
3020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10000 UNITS
3020,00 zł
100000 UNITS
15 260,00 zł
70 EA
Prześlij zapytanie
120 EA
Prześlij zapytanie
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
3020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
bovine plasma
Poziom jakości
Formularz
powder
aktywność właściwa
80-500 NIH units/mg protein
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Działania biochem./fizjol.
Serine protease that selectively cleaves Arg-Gly bonds in fibrinogen to form fibrin and fibrinopeptides A and B.
Definicja jednostki
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH thrombin reference standard.
Komentarz do analizy
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH Thrombin Reference Standard, Lot K.
The NIH assay procedure uses 0.2 mL of diluted plasma (1:1 with saline) as a substrate and 0.1 mL of thrombin sample (stabilized in a 1% buffered albumin solution) based on a modification of the method of Biggs. Only clotting times in the range of 15-25 seconds are used for determining thrombin concentrations.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)