Unfortunately, this product is not tested for sterility or endotoxin. Currently, a sterile, endotoxin-tested solution is not available.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
150 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Specific activity:
≥2,000 units/mg protein
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Thrombin is the final coagulation protease in regard to hemostasis, promoting both procoagulant and anticoagulant effects.
Application
Physical form
supplied as a solution in 20 mM MES, pH 6.0, 500 mM choline chloride
Other Notes
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH thrombin reference standard.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, recombinant, expressed in HEK 293 cells, aqueous solution, ≥95% (SDS-PAGE) | description lyophilized powder, ≥2800 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3) | description ≥95% (SDS-PAGE) | description lyophilized powder, Suitable for routine use in the thrombin time test |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - |
| Gene Information human ... F2(2147) | Gene Information human ... F2(2147) | Gene Information human ... F2(2147) | Gene Information human ... F2(2147) |
| specific activity ≥2,000 units/mg protein | specific activity ≥2800 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3) | specific activity - | specific activity - |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| form aqueous solution | form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder |
| mol wt 37.4 kDa | mol wt 37.4 kDa | mol wt 37 kDa | mol wt - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hello, is the product sterile or tested for content of endotoxin? Kind regards,