SRP6217
Fetuin A/ASHG
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Alfa-2-HS-glikoproteina, Alfa-2-Z-globulina, Ba-alfa-2-glikoproteina
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
45-55 kDa
opakowanie
pkg of 10 and 50 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FETUA(197)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)