Przejdź do
F2379
Fetuin from fetal bovine serum
lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
Fetuin from fetal calf serum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
324,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4120,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-762-7
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Biological source:
bovine serum (fetal)
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine serum (fetal)
Quality Segment
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.3% free N-acetylneuraminic acid
solubility
H2O: 1 mg/mL, colorless to faint yellow or tan
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... FETUA(504615)
General description
Fetuin from fetal bovine serum is a 64 kDa plasma glycoprotein. It is produced by the liver and adipose tissue.
Application
Fetuin is a protein with the ability to bind to the insulin receptor and inhibit insulin action. Fetuin has been used in studies of type 2 diabetes mellitus (T2DM). In patients with T2DM, fetuin has been shown to be significantly lower when compared to control patients. Fetuin has also been used in studies to demonstrate its protective role in the development of arterial calcification.
Fetuin from fetal bovine serum has been used:
  • to synthesize primary and secondary calciprotein particles (CPP)
  • to study the binding of Xerocomus chrysenteron lectin (XCL) to the T antigen expressed by membrane proteins
  • as a supplement in Ham′s F10 media for myoblast culture.
Biochem/physiol Actions
Fetuin, an inhibitor of insulin receptor tyrosine kinase, modulates bone remodeling and calcium metabolism. It is involved in keratinocytes migration and breast tumor cell proliferative signaling. Fetuin also regulates vascular calcification, insulin resistance and protease activity It acts as a biomarker for neurodegenerative diseases. Fetuin has anti-inflammatory property.
Preparation Note
Prepared by ammonium sulfate fractionation of fetal bovine serum by the method of Pederson, K.O., J. Phys. and Colloid Chem., 51, 164 (1947).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F3004F3385341506
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, MALDI-MS: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
bovine serum (fetal)
biological source
bovine serum (fetal)
biological source
-
biological source
bovine serum
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
impurities
≤0.3% free N-acetylneuraminic acid
impurities
~0.2% free N-acetylneuraminic acid
impurities
≤0.3% free N-acetylneuraminic acid
impurities
-
solubility
H2O: 1 mg/mL, colorless to faint yellow or tan
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetuin from fetal bovine serum
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is there information available on the content/concentration of bovine IgG and BSA in the fetuin products F2379 and F3385 (CAS 9014-81-7)?
    1 answer
    1. Testing for bovine IgG and BSA is not conducted in the final product. A purity agarose gel is performed on F2379, but quantification, testing, or reporting for IgG and BSA is not done. Additionally, the marker size used for QC testing is uncertain, and both IgG and BSA are larger than fetuin.
      Helpful?
  2. How pure is this fetuin? There's a protein content % but could there be other proteins from serum present when using ammonium sulfate fractionation?
    1 answer
    1. Product F2379 can not be considered pure Fetuin. Neither the purity, nor the identity of potential contaminating proteins, is determined.
      Helpful?
  3. Is there a good antibody to recognize this bovine fetuin B by western blot?
    1 answer
    1. Unfortunately, the Fetuin antibodies currently available are not tested against bovine. While fetuin is fairly conserved from bovine to human, reactivity cannot be predicted. See the links below for fetuin antibodies against human that have been testing for use in western blot.
      ABN1469
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/abn1469
      SAB5701234
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/sab5701234