Przejdź do
341506
Fetuina, płodowa surowica bydlęca
Synonim(y):
Fetuin, Fetal Bovine Serum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
972,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.71
MDL number:
Form:
lyophilized solid
Biological source:
bovine serum
972,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine serum
Quality Segment
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to light brown
solubility
water: 50 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
Natywna fetuina z płodowej surowicy bydlęcej. α1-Globulina obecna w ilości 40-50% całkowitego białka surowicy. Po urodzeniu jej stężenie zmniejsza się do 40 mg/100 ml. Ważny dodatek do wielu pożywek bez surowicy. Hamuje aktywność trypsyny i promuje przyłączanie, wzrost i różnicowanie komórek w wielu różnych systemach hodowlanych. Zawiera również N- i O-glikozydowo połączone węglowodany. Działa jako opsonina dla kationowych cząsteczek dezaktywujących w makrofagach. Produkt nie może mieć kontaktu ze zwierzętami przeżuwającymi lub świniami.
Natywna fetuina z płodowej surowicy bydlęcej. α-globulina, która hamuje aktywność trypsyny i promuje przyłączanie, wzrost i różnicowanie komórek w wielu różnych systemach hodowlanych. Zawiera również N- i O-glikozydowo związane węglowodany. Działa jako opsonina dla kationowych cząsteczek dezaktywujących w makrofagach.
Preparation Note
Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-20°C) w celu długotrwałego przechowywania lub przechowywać w lodówce (4°C) w celu krótkotrwałego przechowywania. Roztwory podstawowe zachowują stabilność do 6 miesięcy w temperaturze -20°C lub do 1 tygodnia w temperaturze 4°C.
Other Notes
Wang, H., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 14429.
Nie, Z. 1992. Am. J. Physiol. 263, C551.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F2379A8806A0281
description
-
description
lyophilized powder, suitable for cell culture
description
fatty acid free, low endotoxin, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, essentially fatty acid free and essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
biological source
bovine serum
biological source
bovine serum (fetal)
biological source
bovine
biological source
bovine
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
bovine ... AHSG(280988), FETUB(504615)
Gene Information
bovine ... FETUA(504615)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL, colorless to faint yellow or tan
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)