Przejdź do
F3004
Fetuin from fetal bovine serum
lyophilized powder
Synonim(y):
Fetuin from fetal calf serum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
314,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
875,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-762-7
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Biological source:
bovine serum (fetal)
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine serum (fetal)
Quality Segment
form
lyophilized powder
technique(s)
HPLC: suitable, MALDI-MS: suitable
impurities
~0.2% free N-acetylneuraminic acid
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... FETUB(504615)
General description
Fetuin is an abundant glycosylated protein from fetal bovine serum and functions as a transport and storage protein. It is also called the α2-Heremans-Schmid glycoprotein (AHSG) and corresponds to a molecular weight of 64 kDa. It belongs to the statin family and is synthesized principally in the liver and partially in the kidneys, placenta and the tongue.
Application
Fetuin from fetal bovine serum has been used:
  • as a standard glycoprotein in matrix-assisted laser desorption/ionization-mass spectrometry (MALDI-MS) and high-performance liquid chromatography-fluorescence detection analysis (HPLC-FLD)
  • as a ligand in carbohydrate binding assay of pertussis toxin vaccine
  • in the synthesis of fetuin-A conjugated gold nanoparticles (F-GNPs) for drug carrier studies[1]
Biochem/physiol Actions
In humans, polymorphism in the fetuin gene is implicated in type 2 diabetes mellitus and modulates adipocyte functionality. Elevated level of fetuin is observed in obesity and nonalcoholic fatty liver diseases (NAFLD). Fetuin is a potential marker in clinical diagnosis of metabolic disorders.
Preparation Note
Further processing of F2379 by gel filtration.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F2379341506F3385
biological source
bovine serum (fetal)
biological source
bovine serum (fetal)
biological source
bovine serum
biological source
-
technique(s)
HPLC: suitable, MALDI-MS: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
UniProt accession no.
Q58D62
UniProt accession no.
Q58D62
UniProt accession no.
P12763, Q58D62
UniProt accession no.
-
impurities
~0.2% free N-acetylneuraminic acid
impurities
≤0.3% free N-acetylneuraminic acid
impurities
-
impurities
≤0.3% free N-acetylneuraminic acid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetuin from fetal bovine serum
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. 製品にFetuin-Aが含まれることはありますでしょうか?
    1 answer
    1. This product is native fetuin isolated from fetal bovine serum and should contain both Fetuin A and B. The percentage of each is not determined. It is prepared by ammonium sulfate fractionation of fetal bovine serum by the method of Pederson, K.O., J. Phys. and Colloid Chem., 51, 164 (1947). The article indicates that the preparation was carried out to obtain both alpha and beta forms of Fetuin. For more information, see https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20286396/